2-Chloro-6-hydroxybenzonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR480219-1G OR480219-25G OR480219-5G
APOSOR480219-1GEA 2100 DKK
APOSOR480219-1G APOSOR480219-25G APOSOR480219-5G
2-Chloro-6-hydroxybenzonitrile 97%
2-Chloro-6-hydroxybenzonitrile
Formel: C₇H₄ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01646165
CAS-nummer: 89999-90-6