2,2-Dimethyldihydro-2H-pyran-4(3H)-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR480217-10G OR480217-1G OR480217-5G
APOSOR480217-10GEA 1390 DKK
APOSOR480217-10G APOSOR480217-1G APOSOR480217-5G
2,2-Dimethyldihydro-2H-pyran-4(3H)-one 95%
2,2-Dimethyldihydro-2H-pyran-4(3H)-one
Formel: C₇H₁₂O₂
Kogepunkt: 60…64 °C/8mmHg
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01549337
CAS-nummer: 1194-16-7