1-Methylimidazolidin-2-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480211-1G OR480211-2G OR480211-5G
APOSOR480211-1GEA 1060 DKK
APOSOR480211-1G APOSOR480211-2G APOSOR480211-5G
1-Methylimidazolidin-2-one 95%
1-Methylimidazolidin-2-one
Formel: C₄H₈N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00800601
CAS-nummer: 694-32-6