Isoquinoline-1,3(2H,4H)-dione 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480209-1G OR480209-500MG OR480209-5G
APOSOR480209-1GEA 2450 DKK
APOSOR480209-1G APOSOR480209-500MG APOSOR480209-5G
Isoquinoline-1,3(2H,4H)-dione 95%
Isoquinoline-1,3(2H,4H)-dione
Formel: C₉H₇NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00234966
CAS-nummer: 4456-77-3