3,3-Dimethylpiperidine hydrochloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR480206-10G OR480206-1G OR480206-5G
APOSOR480206-10GEA 7860 DKK
APOSOR480206-10G APOSOR480206-1G APOSOR480206-5G
3,3-Dimethylpiperidine hydrochloride 98%
3,3-Dimethylpiperidine hydrochloride
Formel: C₇H₁₆NCl
Molekylvægt: 149.67 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00465824
CAS-nummer: 27832-58-2
UN nummer: 1759
ADR: 8 III