4-(Styryl)pyrimidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480204-10G OR480204-1G OR480204-5G
APOSOR480204-10GEA 6120 DKK
APOSOR480204-10G APOSOR480204-1G APOSOR480204-5G
4-(Styryl)pyrimidine 95%
4-(Styryl)pyrimidine
Formel: C₁₂H₁₀N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00188074
CAS-nummer: 39816-21-2