1H-Indazole-7-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR48020-1G OR48020-250MG
APOSOR48020-1GEA 2440 DKK
APOSOR48020-1G APOSOR48020-250MG
1H-Indazole-7-carbonitrile
1H-Indazole-7-carbonitrile
Formel: C₈H₅N₃
Smeltepunkt: 160 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD10696804
CAS-nummer: 256228-64-5