1,5-Anhydro-D-sorbitol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4800T-1G OR4800T-250MG
APOSOR4800T-1GEA 2460 DKK
APOSOR4800T-1G APOSOR4800T-250MG
1,5-Anhydro-D-sorbitol
1,5-Anhydro-D-sorbitol
Formel: C₆H₁₂O₅
Smeltepunkt: 142…143 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00067386
CAS-nummer: 154-58-5
EINECS: 205-829-3