4-(brommethyl)phenylboronsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4799-1G OR4799-5G OR4799-25G
APOSOR4799-1GEA 164 DKK
APOSOR4799-1G APOSOR4799-5G APOSOR4799-25G
4-(brommethyl)phenylboronsyre
4-(brommethyl)phenylboronsyre
Formel: C₇H₈BBrO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01318113
CAS-nummer: 68162-47-0