2-Amino-5-bromo-4-methoxypyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR47918-1G OR47918-250MG
APOSOR47918-1GEA 0 DKK
APOSOR47918-1G APOSOR47918-250MG
2-Amino-5-bromo-4-methoxypyridine 95%
2-Amino-5-bromo-4-methoxypyridine
Formel: C₆H₇BrN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15143383
CAS-nummer: 1232431-11-6