Ethyl benzoylacetat 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4787-100G OR4787-25G
APOSOR4787-100GEA 426 DKK
APOSOR4787-100G APOSOR4787-25G
Ethyl benzoylacetat 95%
Formel: C₁₁H₁₂O₃
Kogepunkt: 265…270 °C
Massefylde: 1,113 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 140 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009196
CAS-nummer: 94-02-0
EINECS: 202-295-3