2,5-Dichloro-4-aminophenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR47853-1G OR47853-25G OR47853-5G
APOSOR47853-1GEA 1040 DKK
APOSOR47853-1G APOSOR47853-25G APOSOR47853-5G
2,5-Dichloro-4-aminophenol
2,5-Dichloro-4-aminophenol
Formel: C₆H₅Cl₂NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09743861
CAS-nummer: 50392-39-7