ω-Bromo-2,5-dichloroacetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR47840-1G OR47840-25G OR47840-5G
APOSOR47840-1GEA 545 DKK
APOSOR47840-1G APOSOR47840-25G APOSOR47840-5G
ω-Bromo-2,5-dichloroacetophenone
ω-Bromo-2,5-dichloroacetophenone
Formel: C₈H₅BrCl₂O
Smeltepunkt: 33…35 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03425179
CAS-nummer: 4571-25-9
UN nummer: 1759
ADR: 8,III