4-Methoxy-3-pyridineboronic acid hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4783-250MG OR4783-5G
APOSOR4783-250MGEA 219 DKK
APOSOR4783-250MG APOSOR4783-5G
4-Methoxy-3-pyridineboronic acid hydrochloride
4-Methoxy-3-pyridineboronic acid hydrochloride
Formel: C₆H₉BClNO₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04113800
CAS-nummer: 874959-97-4