2,4,6-Trichlorbenzoylchlorid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,4,6-Trichlorobenzoyl Chloride
OR47821-25G OR47821-5G
APOSOR47821-25GEA 907 DKK
APOSOR47821-25G APOSOR47821-5G
2,4,6-Trichlorbenzoylchlorid 98%
2,4,6-Trichlorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₂Cl₄O
Kogepunkt: 107…108 °C/6mmHg
Massefylde: 1,561 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00075323
CAS-nummer: 4136-95-2
UN nummer: 3265
ADR: 8,II