2-Amino-4-Brompyridin 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4774-1G OR4774-5G
APOSOR4774-1GEA 164 DKK
APOSOR4774-1G APOSOR4774-5G
2-Amino-4-Brompyridin 95%
2-Amino-4-Brompyridin
Formel: C₅H₅BrN₂
Smeltepunkt: 142…146 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01646115
CAS-nummer: 84249-14-9