2-Methoxy-5-pyrimidineboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR4771-1G
OR4771-5G
OR4771-25G
APOSOR4771-1GEA
164
DKK
APOSOR4771-1G
APOSOR4771-5G
APOSOR4771-25G
2-Methoxy-5-pyrimidineboronic acid
2-Methoxy-5-pyrimidineboronic acid
Formel:
C₅H₇BN₂O₃ Smeltepunkt: 159…161 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD03094664 CAS-nummer: 628692-15-9 |