Ethoxyacetylene 50% in hexane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: ethynoxyethane, Ethyl ethynyl ether, ethoxy-ethyne
OR4769-1G OR4769-25G OR4769-5G
APOSOR4769-1GEA 698 DKK
APOSOR4769-1G APOSOR4769-25G APOSOR4769-5G
Ethoxyacetylene 50% in hexane
Ethoxyacetylene
Formel: C₄H₆O
Molekylvægt: 70.091 g/mol
Kogepunkt: 55…56 °C
Massefylde: 0.718 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: –28 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00009247
CAS-nummer: 927-80-0
EINECS: 213-164-5
UN nummer: 1993
ADR: 3 II