2-Amino-6-Chlorbenzonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4768-1G OR4768-500MG
APOSOR4768-1GEA 186 DKK
APOSOR4768-1G APOSOR4768-500MG
2-Amino-6-Chlorbenzonitril 98%
2-Amino-6-Chlorbenzonitril
Formel: C₇H₅ClN₂
Smeltepunkt: 134…136 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00015546
CAS-nummer: 6575-11-7
EINECS: 229-501-4
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III