2-Chlor-4-nitropyridin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4748-25G OR4748-5G
APOSOR4748-25GEA 305 DKK
APOSOR4748-25G APOSOR4748-5G
2-Chlor-4-nitropyridin
2-Chloro-4-nitropyridine
Formel: C₅H₃ClN₂O₂
Smeltepunkt: 50…56 °C
Flammepunkt: 106 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00661454
CAS-nummer: 23056-36-2