1,3-Indandion 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,3-Indanedione, Indan-1,3-dione, 1H-Indene-1,3(2H)-dione
OR4746-25G OR4746-100G
APOSOR4746-25GEA 469 DKK
APOSOR4746-25G APOSOR4746-100G
1,3-Indandion 95%
1,3-Indandion
Formel: C₉H₆O₂
Molekylvægt: 146.15 g/mol
Kogepunkt: 283
Smeltepunkt: 129…132 °C
Massefylde: 1.37 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003779
CAS-nummer: 606-23-5
EINECS: 210-109-7