2-(1-Piperidinyl)acetamidoxime 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4739-1G OR4739-5G OR4739-250MG
APOSOR4739-1GEA 872 DKK
APOSOR4739-1G APOSOR4739-5G APOSOR4739-250MG
2-(1-Piperidinyl)acetamidoxime 97%
2-(1-Piperidinyl)acetamidoxime
Formel: C₇H₁₅N₃O
Smeltepunkt: 154 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052662
CAS-nummer: 175136-64-8