2-Bromtoluen 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4737-100G OR4737-500G
APOSOR4737-100GEA 393 DKK
APOSOR4737-100G APOSOR4737-500G
2-Bromtoluen 99%
2-Bromtoluen
Formel: C₇H₇Br
Kogepunkt: 181 °C/760mmHg
Smeltepunkt: –27 °C
Massefylde: 1,422 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 80 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000068
CAS-nummer: 95-46-5