6-Bromo-2-chloropyridin-3-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Amino-6-bromo-2-chloropyridine
OR4734-1G OR4734-5G OR4734-10G OR4734-2.5G
APOSOR4734-1GEA 164 DKK
APOSOR4734-1G APOSOR4734-5G APOSOR4734-10G APOSOR4734-2.5G
6-Bromo-2-chloropyridin-3-amine
6-Bromo-2-chloropyridin-3-amine
Formel: C₅H₄BrClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04971930
CAS-nummer: 169833-70-9