2,5-Diamino-4,6-dichloropyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4725-1G OR4725-5G OR4725-25G
APOSOR4725-1GEA 164 DKK
APOSOR4725-1G APOSOR4725-5G APOSOR4725-25G
2,5-Diamino-4,6-dichloropyrimidine
2,5-Diamino-4,6-dichloropyrimidine
Formel: C₄H₄Cl₂N₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00792652
CAS-nummer: 55583-59-0