2-Brom-4,6-xylidin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4720-25G OR4720-100G
APOSOR4720-25GEA 480 DKK
APOSOR4720-25G APOSOR4720-100G
2-Brom-4,6-xylidin
2-Brom-4,6-xylidin
Formel: C₈H₁₀BrN
Kogepunkt: 75…79 °C/5mmHg
Smeltepunkt: 42…47 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00047826
CAS-nummer: 41825-73-4
EINECS: 246-337-9