2-Chloro-5-methylnicotinic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471690-1G OR471690-5G
APOSOR471690-1GEA 0 DKK
APOSOR471690-1G APOSOR471690-5G
2-Chloro-5-methylnicotinic acid 98%
2-Chloro-5-methylnicotinic acid
Formel: C₇H₆ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07375371
CAS-nummer: 66909-30-6