(R)-tert-Butyl(2-oxooxetan-3-yl)carbamate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471686-1G OR471686-5G
APOSOR471686-1GEA 469 DKK
APOSOR471686-1G APOSOR471686-5G
(R)-tert-Butyl(2-oxooxetan-3-yl)carbamate 95%
(R)-tert-Butyl(2-oxooxetan-3-yl)carbamate
Formel: C₈H₁₃NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11519129
CAS-nummer: 126330-77-6