(2-Piperidinophenyl)methanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471676-1G OR471676-5G
APOSOR471676-1GEA 1360 DKK
APOSOR471676-1G APOSOR471676-5G
(2-Piperidinophenyl)methanol 95%
(2-Piperidinophenyl)methanol
Formel: C₁₂H₁₇NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05864821
CAS-nummer: 87066-94-2