5-Hydroxy-2-iodobenzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471672-1G OR471672-5G
APOSOR471672-1GEA 2300 DKK
APOSOR471672-1G APOSOR471672-5G
5-Hydroxy-2-iodobenzaldehyde 95%
5-Hydroxy-2-iodobenzaldehyde
Formel: C₇H₅IO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09025923
CAS-nummer: 50765-11-2