[2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)ethyl]amine dihydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471666-1G OR471666-5G
APOSOR471666-1GEA 349 DKK
APOSOR471666-1G APOSOR471666-5G
[2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)ethyl]amine dihydrochloride 97%
[2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)ethyl]amine dihydrochloride
Formel: C₆H₁₃Cl₂N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06801038
CAS-nummer: 858513-10-7