6-Methoxy-2-methylbenzothiazol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471661-10G OR471661-1G OR471661-5G
APOSOR471661-10GEA 10900 DKK
APOSOR471661-10G APOSOR471661-1G APOSOR471661-5G
6-Methoxy-2-methylbenzothiazol 97%
6-Methoxy-2-methylbenzothiazole
Formel: C₉H₉NOS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005795
CAS-nummer: 2941-72-2