DL-3-Phenyllactic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471633-100G OR471633-25G
APOSOR471633-100GEA 1080 DKK
APOSOR471633-100G APOSOR471633-25G
DL-3-Phenyllactic acid 98%
DL-3-Phenyllactic acid
Formel: C₉H₁₀O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00065928
CAS-nummer: 828-01-3