2-Chloro-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471629-100G OR471629-25G OR471629-5G
APOSOR471629-100GEA 795 DKK
APOSOR471629-100G APOSOR471629-25G APOSOR471629-5G
2-Chloro-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine 98%
2-Chloro-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine
Formel: C₁₅H₁₀ClN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05738885
CAS-nummer: 3842-55-5