2-(2-Propynyloxy)tetrahydro-2H-pyran 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Tetrahydro-2-(2-propynyloxy)-2H-pyran, 2-Propargyloxane, 2-(Prop-2-yn-1-yloxy)tetrahydro-2H-pyran, Propargyl 2-tetrahydropyranyl ether, 2-(2-Propynyloxy)tetrahydropyran
OR471618-100G OR471618-25G OR471618-5G
APOSOR471618-100GEA 985 DKK
APOSOR471618-100G APOSOR471618-25G APOSOR471618-5G
2-(2-Propynyloxy)tetrahydro-2H-pyran 99%
2-(2-Propynyloxy)tetrahydro-2H-pyran
Formel: C₈H₁₂O₂
Kogepunkt: 65 °C
Massefylde: 1,01 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00006604
CAS-nummer: 6089-04-9
UN nummer: 1993
ADR: 3,III