2-Amino-4-cyanopyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Aminopyrimidine-4-carbonitrile
OR471597-1G OR471597-5G
APOSOR471597-1GEA 881 DKK
APOSOR471597-1G APOSOR471597-5G
2-Amino-4-cyanopyrimidine
2-Amino-4-cyanopyrimidine
Formel: C₅H₄N₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09834971
CAS-nummer: 36314-98-4