[2-(1H-Pyrazol-3-yl)ethyl]amine dihydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471576-1G OR471576-5G
APOSOR471576-1GEA 3490 DKK
APOSOR471576-1G APOSOR471576-5G
[2-(1H-Pyrazol-3-yl)ethyl]amine dihydrochloride
[2-(1H-Pyrazol-3-yl)ethyl]amine dihydrochloride
Formel: C₅H₁₁Cl₂N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01693704
CAS-nummer: 138-92-1