2-(3-Aminopropoxy)benzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471529-1G OR471529-5G
APOSOR471529-1GEA 1920 DKK
APOSOR471529-1G APOSOR471529-5G
2-(3-Aminopropoxy)benzonitrile
2-(3-Aminopropoxy)benzonitrile
Formel: C₁₀H₁₂N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16495892
CAS-nummer: 444574-75-8