2-Methyl-6-[bis(tert-butoxycarbonyl)amino]-4-chloropyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471508-1G OR471508-5G
APOSOR471508-1GEA 1920 DKK
APOSOR471508-1G APOSOR471508-5G
2-Methyl-6-[bis(tert-butoxycarbonyl)amino]-4-chloropyrimidine
2-Methyl-6-[bis(tert-butoxycarbonyl)amino]-4-chloropyrimidine
Formel: C₁₅H₂₂ClN₃O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22199258
CAS-nummer: 1350918-95-4