1-Bromo-2-methyl-3,4-dinitrobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471504-1G OR471504-5G
APOSOR471504-1GEA 800 DKK
APOSOR471504-1G APOSOR471504-5G
1-Bromo-2-methyl-3,4-dinitrobenzene
1-Bromo-2-methyl-3,4-dinitrobenzene
Formel: C₇H₅BrN₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18642363
CAS-nummer: 290353-57-0