Methyl-4-chloroquinoline-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471387-1G OR471387-250MG
APOSOR471387-1GEA 6090 DKK
APOSOR471387-1G APOSOR471387-250MG
Methyl-4-chloroquinoline-2-carboxylate
Methyl-4-chloroquinoline-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₈ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14706446
CAS-nummer: 114935-92-1