Tetrakis(4-nitrophenyl)methane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR471383-5G OR471383-1G
APOSOR471383-5GEA 9150 DKK
APOSOR471383-5G APOSOR471383-1G
Tetrakis(4-nitrophenyl)methane
Tetrakis(4-nitrophenyl)methane
Formel: C₂₅H₁₆N₄O₈
Molekylvægt: 500.42 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12546931
CAS-nummer: 60532-62-9