2-Chlor-1,3-dinitrobenzen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471349-25G OR471349-5G
APOSOR471349-25GEA 5180 DKK
APOSOR471349-25G APOSOR471349-5G
2-Chlor-1,3-dinitrobenzen
2-Chlor-1,3-dinitrobenzen
Formel: C₆H₃ClN₂O₄
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00014689
CAS-nummer: 606-21-3
UN nummer: 3441
ADR: 6.1,II