2-Brom-5-hydroxypyridin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4713-5G OR4713-25G OR4713-100G
APOSOR4713-5GEA 164 DKK
APOSOR4713-5G APOSOR4713-25G APOSOR4713-100G
2-Brom-5-hydroxypyridin 98%
2-Bromo-5-hydroxypyridine
Formel: C₅H₄BrNO
Smeltepunkt: 133…136 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04114184
CAS-nummer: 55717-45-8