1H-Indol-6-ylmethylamine 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (1H-Indol-6-yl)methanamine, 6-(Aminomethyl)indole
OR471270-5G OR471270-1G OR471270-25G
APOSOR471270-5GEA 2400 DKK
APOSOR471270-5G APOSOR471270-1G APOSOR471270-25G
1H-Indol-6-ylmethylamine 96%
1H-Indol-6-ylmethylamine
Formel: C₉H₁₀N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06213839
CAS-nummer: 3468-17-5