4-Cyanobenzenecarboximidamide hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Cyanobenzamidine hydrochloride
OR471156-1G OR471156-250MG
APOSOR471156-1GEA 6040 DKK
APOSOR471156-1G APOSOR471156-250MG
4-Cyanobenzenecarboximidamide hydrochloride
4-Cyanobenzenecarboximidamide hydrochloride
Formel: C₈H₈ClN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16622253
CAS-nummer: 117837-77-1