Methyl-2,6-dinitrobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471105-5G OR471105-1G
APOSOR471105-5GEA 6040 DKK
APOSOR471105-5G APOSOR471105-1G
Methyl-2,6-dinitrobenzoate
Methyl-2,6-dinitrobenzoate
Formel: C₈H₆N₂O₆
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18651712
CAS-nummer: 42087-82-1