Methyl4-aminonicotinat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 4-aminonicotinate
OR4711-1G OR4711-5G
APOSOR4711-1GEA 415 DKK
APOSOR4711-1G APOSOR4711-5G
Methyl4-aminonicotinat 98%
Methyl4-aminonicotinat
Formel: C₇H₈N₂O₂
Molekylvægt: 152.15 g/mol
Smeltepunkt: 172…174 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00955996
CAS-nummer: 16135-36-7