2,5-Dimethyl-p-benzoquinon
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470593-5G OR470593-25G
APOSOR470593-5GEA 933 DKK
APOSOR470593-5G APOSOR470593-25G
2,5-Dimethyl-p-benzoquinon
2,5-Dimethyl-p-benzoquinon
Formel: C₈H₈O₂
Smeltepunkt: 123…125 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041737
CAS-nummer: 137-18-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III