4-Methyl[1,3,5]triazino[1,2-a]benzimidazol-2-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470440-1G OR470440-5G
APOSOR470440-1GEA 1840 DKK
APOSOR470440-1G APOSOR470440-5G
4-Methyl[1,3,5]triazino[1,2-a]benzimidazol-2-amine
4-Methyl[1,3,5]triazino[1,2-a]benzimidazol-2-amine
Formel: C₁₀H₉N₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04155098
CAS-nummer: 78650-16-5